Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl 4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
OR1442-1G
OR1442-5G
APOSOR1442-1GEA
116
EUR
APOSOR1442-1G
APOSOR1442-5G
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate 98%
Methyl-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate
Formel:
C₈H₇NO₂S Molecular Weight: 181,2117 g/mol Schmelzpunkt: 143…145 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06797484 CAS-Nummer: 82782-85-2 |