2-Methyl-3-furohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-3-furoic hydrazide
OR14440-1G OR14440-5G
APOSOR14440-1GEA 183 EUR
APOSOR14440-1G APOSOR14440-5G
2-Methyl-3-furohydrazide
2-Methyl-3-furohydrazide
Formel: C₆H₈N₂O₂
Molecular Weight: 140,14 g/mol
Schmelzpunkt: 153…154 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01330023
CAS-Nummer: 315672-60-7