4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4,5-Dibenzyl-3-thio-4H-1,2,4-triazole
OR14452-250MG
OR14452-50MG
APOSOR14452-250MGEA
26.1
EUR
APOSOR14452-250MG
APOSOR14452-50MG
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4,5-Dibenzyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel:
C₁₆H₁₅N₃S Molecular Weight: 281,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00837917 CAS-Nummer: 83673-68-1 |