Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR14469-10G
OR14469-1G
OR14469-5G
APOSOR14469-10GEA
0
EUR
APOSOR14469-10G
APOSOR14469-1G
APOSOR14469-5G
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Methyl-3,5-dichloro-4-methoxybenzenecarboxylate
Formel:
C₉H₈Cl₂O₃ Schmelzpunkt: 74…77 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00017189 CAS-Nummer: 24295-27-0 |