4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR14472-1G OR14472-250MG
APOSOR14472-1GEA 0 EUR
APOSOR14472-1G APOSOR14472-250MG
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
4-(4-Chlorophenyl)-4-oxo-2-pyrrolidin-1-ylbutanoic acid
Formel: C₁₄H₁₆ClNO₃
Molecular Weight: 281,74 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00954911
CAS-Nummer: 139084-68-7