4-Butyl-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14475-250MG
APOSOR14475-250MGEA
36.4
EUR
APOSOR14475-250MG
4-Butyl-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 95%
4-Butyl-5-phenyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O Molecular Weight: 217,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00098834 CAS-Nummer: 271798-46-0 |