2-Methyl-6-chinolincarbonsäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14488-100G
OR14488-25G
OR14488-5G
APOSOR14488-100GEA
98.6
EUR
APOSOR14488-100G
APOSOR14488-25G
APOSOR14488-5G
2-Methyl-6-chinolincarbonsäure 99%
2-Methylquinoline-6-carboxylic acid
Formel:
C₁₁H₉NO₂ Molecular Weight: 187,19 g/mol Schmelzpunkt: 250 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00748504 CAS-Nummer: 635-80-3 |