1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Boc-4-(4-Formylphenyl)piperazine, 4-Piperazin-1-ylbenzaldehyde, N4-BOC protected
OR14490-25G
APOSOR14490-25GEA
177
EUR
APOSOR14490-25G
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
1-Boc-4-(4-formylphenyl)piperazine
Formel:
C₁₆H₂₂N₂O₃ Molecular Weight: 290,3600 g/mol Schmelzpunkt: 117…119 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05864663 CAS-Nummer: 197638-83-8 |