5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14502-1G
OR14502-250MG
OR14502-5G
APOSOR14502-1GEA
66.7
EUR
APOSOR14502-1G
APOSOR14502-250MG
APOSOR14502-5G
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
5-Bromo-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formel:
C₈H₅BrN₂O₂ Molecular Weight: 241.0400 g/mol Schmelzpunkt: 290…292 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663979 CAS-Nummer: 1077-94-7 |