2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14503-1G OR14503-250MG
APOSOR14503-1GEA 65.4 EUR
APOSOR14503-1G APOSOR14503-250MG
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine 97%
2-Amino-5-hydroxymethylpyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Schmelzpunkt: 113…120 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659089
CAS-Nummer: 113293-71-3