Pyridine-2-carboxamidoxime
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Pyridylamidoxime, N'-Hydroxypicolinimidamide, 2-Pyridinecarboxamide Oxime, N-Hydroxypicolinimidamide
OR14504-25G
OR14504-5G
APOSOR14504-25GEA
62.5
EUR
APOSOR14504-25G
APOSOR14504-5G
Pyridine-2-carboxamidoxime
Pyridine-2-carboxamidoxime
Formel:
C₆H₇N₃O Molecular Weight: 137.14 g/mol Schmelzpunkt: 120…124 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085159 CAS-Nummer: 1772-01-6 |