5-Hexen-1-ol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Hexen-6-ol
OR14506-5G
OR14506-1G
OR14506-25G
APOSOR14506-5GEA
24.8
EUR
APOSOR14506-5G
APOSOR14506-1G
APOSOR14506-25G
5-Hexen-1-ol 97%
5-Hexen-1-ol
Formel:
C₆H₁₂O Molecular Weight: 100,16 g/mol Siedepunkt: 152…155 °C Schmelzpunkt: < –20 °C Dichte: 0,834 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 47 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002981 CAS-Nummer: 821-41-0 EINECS: 212-477-4 UN: 2924 ADR: 3+8,III |