5-Chlor-1-pentin 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR14511-25G OR14511-5G
APOSOR14511-25GEA 120 EUR
APOSOR14511-25G APOSOR14511-5G
5-Chlor-1-pentin 98%
5-Chlor-1-pentin
Formel: C₅H₇Cl
Siedepunkt: 67…69 °C/145mmHg
Dichte: 0,968 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 15 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00001014
CAS-Nummer: 14267-92-6
EINECS: 238-159-5
UN: 1993
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR