(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
D-Prolinol, (2R)-pyrrolidin-2-ylmethanol, D(-)-Prolinol
OR14514-25G
OR14514-5G
OR14514-100G
APOSOR14514-25GEA
40.6
EUR
APOSOR14514-25G
APOSOR14514-5G
APOSOR14514-100G
(2R)-2-Pyrrolidinylmethanol 95%
(R)-(-)-Prolinol
Formel:
C₅H₁₁NO Molecular Weight: 101,1 g/mol Siedepunkt: 74…76 °C/2mmHg Dichte: 1,025 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 86 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064321 CAS-Nummer: 68832-13-3 |