N-Boc-L-prolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-prolinol, 1-Boc-2-(S)-pyrrolidinemethanol, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-pyrrolidinemethanol, (S)-1-Boc-2-pyrrolidinemethanol, N-Boc-L-Prolinol
OR14516-100G OR14516-25G OR14516-5G
APOSOR14516-100GEA 53.8 EUR
APOSOR14516-100G APOSOR14516-25G APOSOR14516-5G
N-Boc-L-prolinol
N-Boc-L-prolinol
Formel: C₁₀H₁₉NO₃
Molecular Weight: 201,27 g/mol
Siedepunkt: 150 °C/4mmHg
Schmelzpunkt: 62…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066232
CAS-Nummer: 69610-40-8