(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-propionyloxazolidin-2-one
OR14533-25G
APOSOR14533-25GEA
75.4
EUR
APOSOR14533-25G
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
(S)-(+)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formel:
C₁₃H₁₅NO₃ Molecular Weight: 233,27 g/mol Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00269688 CAS-Nummer: 101711-78-8 |