(4R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR14534-10G OR14534-25G
APOSOR14534-10GEA 75.4 EUR
APOSOR14534-10G APOSOR14534-25G
(4R)-4-Benzyl-3-propionyl-1,3-oxazolidin-2-on 97%
(R)-(-)-4-Benzyl-3-propionyl-2-oxazolidinone
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
Molecular Weight: 233.2631 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00269687
CAS-Nummer: 131685-53-5