N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
endo-N-Hydroxybicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboximide
OR14538-25G
OR14538-100G
OR14538-500G
APOSOR14538-25GEA
43.7
EUR
APOSOR14538-25G
APOSOR14538-100G
APOSOR14538-500G
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid 97%
N-Hydroxy-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureimid
Formel:
C₉H₉NO₃ Molecular Weight: 179,18 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00167583 CAS-Nummer: 21715-90-2 |