2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-Phe(2-Cl)-OH
OR14542-25G OR14542-5G
APOSOR14542-25GEA 339 EUR
APOSOR14542-25G APOSOR14542-5G
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine 97%
2-Chloro-N-fmoc-L-phenylalanine
Formel: C₂₄H₂₀ClNO₄
Molecular Weight: 421.877 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00797578
CAS-Nummer: 198560-41-7