Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-D-Phe(2-Cl)-OH
OR14543-5G
APOSOR14543-5GEA
126
EUR
APOSOR14543-5G
Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine 95+%
Fmoc-2-chloro-D-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₀ClNO₄ Molecular Weight: 421.88 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00672547 CAS-Nummer: 205526-22-3 |