4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(6-Nitro-1,3-benzodioxol-5-yl)acrylic acid
OR1456-25G
OR1456-5G
APOSOR1456-25GEA
734
EUR
APOSOR1456-25G
APOSOR1456-5G
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
4,5-Methylenedioxy-2-nitrocinnamic acid
Formel:
C₁₀H₇NO₆ Molecular Weight: 237.17 g/mol Schmelzpunkt: 280 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00063250 CAS-Nummer: 6315-90-8 |