Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Boc-D-Phe(4-Me)-OH, Boc-p-Me-D-Phe-OH
OR14573-5G
APOSOR14573-5GEA 126 EUR
APOSOR14573-5G
Boc-4-methyl-D-phenylalanine 98%
Boc-4-methyl-D-phenylalanine
Formel: C₁₅H₂₁NO₄
Molecular Weight: 279,336 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01317726
CAS-Nummer: 80102-27-8