N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: N-Boc-4-nitro-D-phenylalanine, Boc-D-Phe(4-NO2)-OH, Boc-D-Phe(4-NO₂)-OH
OR14585-25G OR14585-100G
APOSOR14585-25GEA 60.9 EUR
APOSOR14585-25G APOSOR14585-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-4-nitro-D-phenylalanine
Formel: C₁₄H₁₈N₂O₆
Molecular Weight: 310,31 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00069880
CAS-Nummer: 61280-75-9