Fmoc-D-Tic-OH
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-D-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
OR14590-25G
APOSOR14590-25GEA 81.2 EUR
APOSOR14590-25G
Fmoc-D-Tic-OH
Fmoc-D-Tic-OH
Formel: C₂₅H₂₁NO₄
Molecular Weight: 399,446 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00144345
CAS-Nummer: 130309-33-0