Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-Phe(4-NH₂)-OH, 4-Amino-N-Fmoc-L-phenylalanine, Fmoc-Phe(4-NH2)-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(4-aminophenyl)propanoic acid, Fmoc-4-amino-Phe-OH
OR14620-5G
OR14620-25G
APOSOR14620-5GEA
91.5
EUR
APOSOR14620-5G
APOSOR14620-25G
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine 95%
Fmoc-4-amino-L-phenylalanine
Formel:
C₂₄H₂₂N₂O₄ Molecular Weight: 402.45 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00237664 CAS-Nummer: 95753-56-3 |