Fmoc-Thi-OH
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
OR14644-25G
OR14644-5G
APOSOR14644-25GEA
577
EUR
APOSOR14644-25G
APOSOR14644-5G
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Formel:
C₂₂H₁₉NO₄S Molecular Weight: 393.47 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00065676 CAS-Nummer: 130309-35-2 |