N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-beta-(2-furyl)-Ala-OH, Fmoc-3-(2-Furyl)-Ala-OH, (S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(furan-2-yl)propanoic acid, N-Fmoc-3-(2-furyl)-L-alanine
OR14652-1G
OR14652-5G
APOSOR14652-1GEA
75.4
EUR
APOSOR14652-1G
APOSOR14652-5G
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
N-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-3-(2-furyl)-L-alanine
Formel:
C₂₂H₁₉NO₅ Molecular Weight: 377,40 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311747 CAS-Nummer: 159611-02-6 |