Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Fmoc-3-Pal-OH, Fmoc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH
OR14660-25G OR14660-5G
APOSOR14660-25GEA 346 EUR
APOSOR14660-25G APOSOR14660-5G
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine 97%
Fmoc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Formel: C₂₃H₂₀N₂O₄
Molecular Weight: 388,423 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00144887
CAS-Nummer: 175453-07-3