Fmoc-L-allylglycine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Fmoc-Gly(allyl)-OH
OR14672-5G
APOSOR14672-5GEA
75.4
EUR
APOSOR14672-5G
Fmoc-L-allylglycine 97%
Fmoc-L-allylglycine
Formel:
C₂₀H₁₉NO₄ Molecular Weight: 337,38 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01311749 CAS-Nummer: 146549-21-5 |