N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(4-Brombutyl)-1,2-benzoldicarbonsäureimid, N-(4-Brombutyl)phthalsäureimid
OR1468-100G
APOSOR1468-100GEA 88.6 EUR
APOSOR1468-100G
N-(4-Brombutyl)phthalimid 98%
N-(4-Brombutyl)phthalimid
Formel: C₁₂H₁₂BrNO₂
Molecular Weight: 282,14 g/mol
Schmelzpunkt: 76…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005905
CAS-Nummer: 5394-18-3
EINECS: 226-401-2