2-Chlor-L-phenylalanin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: H-Phe(2-Cl)-OH
OR14687-25G
APOSOR14687-25GEA 185 EUR
APOSOR14687-25G
2-Chlor-L-phenylalanin
2-Chlor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199,6 g/mol
Schmelzpunkt: 196…199 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00077921
CAS-Nummer: 103616-89-3