2-Brom-4-chloranisol

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Bromo-4-chloro-1-methoxybenzene

OR1469-100G OR1469-250G OR1469-500G
APOSOR1469-100GEA 50.9 EUR
APOSOR1469-100G APOSOR1469-250G APOSOR1469-500G
2-Brom-4-chloranisol
2-Brom-4-chloranisol
Formel: C₇H₆BrClO
Molecular Weight: 221.48 g/mol
Siedepunkt: 127 °C/17.2mmHg
Dichte: 1.63 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079705
CAS-Nummer: 60633-25-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR