4-Chlor-L-phenylalanin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: L-4-Chlorophenylalanine, H-Phe(4-Cl)-OH
OR14691-10G OR14691-5G OR14691-1G
APOSOR14691-10GEA 58 EUR
APOSOR14691-10G APOSOR14691-5G APOSOR14691-1G
4-Chlor-L-phenylalanin 97%
4-Chlor-L-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀ClNO₂
Molecular Weight: 199,6 g/mol
Schmelzpunkt: 263 °C (Zersetzung)
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063065
CAS-Nummer: 14173-39-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I