3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-2-Amino-3-(pyridin-3-yl)propanoic acid, H-β-(3-Pyridyl)-Ala-OH, H-3-Pal-OH
OR14723-1G
APOSOR14723-1GEA 45.1 EUR
APOSOR14723-1G
3-(3-Pyridyl)-L-alanine 95%
3-(3-Pyridyl)-L-alanine
Formel: C₈H₁₀N₂O₂
Molecular Weight: 166,18 g/mol
Schmelzpunkt: 248…252 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00079676
CAS-Nummer: 64090-98-8