3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
H-β-(2-Thienyl)-Ala-OH, 3-(2-Thienyl)-L-alanine, (S)-2-Amino-3-(thiophen-2-yl)propanoic acid
OR14732-5G
APOSOR14732-5GEA
150
EUR
APOSOR14732-5G
3-(2-Thienyl)-L-alanine 95%
3-(2-Thienyl)-L-alanine
Formel:
C₇H₉NO₂S Molecular Weight: 171,214 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064335 CAS-Nummer: 22951-96-8 |