L-Allylglycine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(S)-(-)-alpha-Allylglycine, H-Ally-Gly-OH, H-Gly(Ally)-OH, 2-Allyl-L-glycine, (S)-(-)-2-Amino-4-pentenoic acid, (2S)-2-Aminopent-4-enoic acid, L-2-Amino-4-pentenoic acid L-Allylglycine L-alpha-Allylglycine, (S)-2-Allylglycine
OR14736-5G
APOSOR14736-5GEA
37.7
EUR
APOSOR14736-5G
L-Allylglycine
L-Allylglycine
Formel:
C₅H₉NO₂ Molecular Weight: 115,132 g/mol Schmelzpunkt: 283 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002627 CAS-Nummer: 16338-48-0 |