3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1474-1G
OR1474-5G
APOSOR1474-1GEA
255
EUR
APOSOR1474-1G
APOSOR1474-5G
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid 95+%
3-(4,6-Dimethoxypyrimidin-2-yl)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₂N₂O₄ Molecular Weight: 212.21 g/mol Schmelzpunkt: 120…121 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01568075 CAS-Nummer: 386715-41-9 |