H-Phe(4-tBu)-OH 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
H-p-tBu-Phe-OH
OR14740-1G
OR14740-5G
APOSOR14740-1GEA
58
EUR
APOSOR14740-1G
APOSOR14740-5G
H-Phe(4-tBu)-OH 96%
H-Phe(4-tBu)-OH
Formel:
C₁₃H₁₉NO₂ Molecular Weight: 221,3 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02259528 CAS-Nummer: 82372-74-5 |