2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14756-1G OR14756-250MG
APOSOR14756-1GEA 128 EUR
APOSOR14756-1G APOSOR14756-250MG
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
2-Hydroxy-4-methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₄
Molecular Weight: 170.13 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07367779
CAS-Nummer: 607373-82-0