(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: trans-4-Hydroxy-L-proline methyll ester hydrochloride, H-Hyp-OMe·HCl, H-Hyp-OMe.HCl, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid methyll ester hydrochloride, Methyl (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
OR14759-25G OR14759-5G OR14759-10G
APOSOR14759-25GEA 49.3 EUR
APOSOR14759-25G APOSOR14759-5G APOSOR14759-10G
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
(2S,4R)-Methyl-4-hydroxypyrrolidine-2-carboxylate hydrochloride
Formel: C₆H₁₁NO₃·HCl
Molecular Weight: 181,6 g/mol
Siedepunkt: 282,3 °C
Schmelzpunkt: 166…168 °C
Flammpunkt: 124,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00080855
CAS-Nummer: 40216-83-9