1-Bromnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14767-1KG
OR14767-250G
APOSOR14767-1KGEA
134
EUR
APOSOR14767-1KG
APOSOR14767-250G
1-Bromnaphthalin 98%
1-Bromnaphthalin
Formel:
C₁₀H₇Br Siedepunkt: 279…281 °C Schmelzpunkt: –2 to 0 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 110 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003868 CAS-Nummer: 90-11-9 EINECS: 201-965-2 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...