1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Bromobenzyl)-4-(1-hydroxyethyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole
OR14809-1G OR14809-5G
APOSOR14809-1GEA 336 EUR
APOSOR14809-1G APOSOR14809-5G
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
1-[1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-4-yl]-1-ethanol
Formel: C₁₂H₁₄BrN₃O
Molecular Weight: 296,17 g/mol
Schmelzpunkt: 144 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09865012
CAS-Nummer: 1017782-60-3