tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-(3-Cyanophenyl)-2,2-dioxodiazathiane, N1-BOC protected
OR14819-10G
OR14819-1G
OR14819-5G
APOSOR14819-10GEA
894
EUR
APOSOR14819-10G
APOSOR14819-1G
APOSOR14819-5G
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-(3-cyanophenyl)-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₂H₁₅N₃O₄S Molecular Weight: 297.34 g/mol Schmelzpunkt: 140…141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865021 CAS-Nummer: 1017782-66-9 |