2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-(1,3-Dioxoprop-2-yl)-2-nitrobenzoic acid
OR1483-1G OR1483-25G OR1483-5G
APOSOR1483-1GEA 136 EUR
APOSOR1483-1G APOSOR1483-25G APOSOR1483-5G
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde 95+%
2-(3-Hydroxycarbonyl-2-nitrophenyl)malondialdehyde
Formel: C₁₀H₇NO₆
Molecular Weight: 237,17 g/mol
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00216502
CAS-Nummer: 205680-83-7
UN: 3261
ADR: 8,III