tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2,2-Dioxo-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]diazathiane, N1-BOC protected
OR14832-10G
OR14832-1G
OR14832-5G
APOSOR14832-10GEA
894
EUR
APOSOR14832-10G
APOSOR14832-1G
APOSOR14832-5G
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2λ~6~-diazathiane-1-carboxylate
tert-Butyl-3-[4-(methoxycarbonyl)phenyl]-2,2-dioxo-2lambda~6~-diazathiane-1-carboxylate
Formel:
C₁₃H₁₈N₂O₆S Molecular Weight: 330,36 g/mol Schmelzpunkt: 135…136 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09865024 CAS-Nummer: 1017782-69-2 |