3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14841-1G OR14841-5G OR14841-25G
APOSOR14841-1GEA 21.9 EUR
APOSOR14841-1G APOSOR14841-5G APOSOR14841-25G
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
3-Methyl-5-nitro-1H-pyrazole
Formel: C4H5N3O2
Molecular Weight: 127.1014 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463977
CAS-Nummer: 34334-96-8