5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR14846-1G
OR14846-5G
OR14846-10G
APOSOR14846-1GEA
21.9
EUR
APOSOR14846-1G
APOSOR14846-5G
APOSOR14846-10G
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazol
5-Amino-3-methyl-1,2,4-thiadiazole
Formel:
C₃H₅N₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114751 CAS-Nummer: 17467-35-5 |