Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Aminothieno[2,3-d]pyrimidine, Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-amine
OR14855-1G OR14855-500MG
APOSOR14855-1GEA 270 EUR
APOSOR14855-1G APOSOR14855-500MG
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Thieno[2,3-d]pyrimidin-4-ylamine
Formel: C₆H₅N₃S
Molecular Weight: 151.19 g/mol
Schmelzpunkt: 234…236 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01316189
CAS-Nummer: 14080-56-9