2,4,6-Tribromanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3,5-Tribromo-2-methoxybenzene
OR1486-100G
OR1486-25G
OR1486-5G
APOSOR1486-100GEA
192
EUR
APOSOR1486-100G
APOSOR1486-25G
APOSOR1486-5G
2,4,6-Tribromanisol
2,4,6-Tribromanisol
Formel:
C₇H₅Br₃O Molecular Weight: 344,83 g/mol Siedepunkt: 297…299 °C Schmelzpunkt: 84…88 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00192510 CAS-Nummer: 607-99-8 |