2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR14876-1G OR14876-5G
APOSOR14876-1GEA 33.5 EUR
APOSOR14876-1G APOSOR14876-5G
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid 97%
2-Chloro-1,3-thiazole-5-carboxylic acid
Formel: C₄H₂ClNO₂S
Molecular Weight: 163.58 g/mol
Schmelzpunkt: 165…167 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02187331
CAS-Nummer: 101012-12-8
UN: 2811
ADR: 6.1 III